Merck
ATE443548003
AstaTech, Inc.
CIS-((6-(TRIFLUOROMETHYL)PIPERIDIN-3-YL)METHANOL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥58,900
100 MG
¥155,400
250 MG
¥262,800
ベンダーカタログ番号: 73179-25MG
¥58,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥58,900
100 MG
¥155,400
250 MG
¥262,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 73179-25MG
¥58,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
((3R,6R)-6-(trifluoromethyl)piperidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12F3NO/c8-7(9,10)6-2-1-5(4-12)3-11-6/h5-6,11-12H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI Key
YOBHLDWPCVVZPC-PHDIDXHHSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56197
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73179
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)