Merck
ATE443547958
AstaTech, Inc.
BENZYL (AZEPAN-3-YLMETHYL)CARBAMATE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥81,900
250 MG
¥137,700
ベンダーカタログ番号: 73134-100MG
¥81,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥81,900
250 MG
¥137,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 73134-100MG
¥81,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
benzyl (azepan-3-ylmethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c18-15(19-12-13-6-2-1-3-7-13)17-11-14-8-4-5-9-16-10-14/h1-3,6-7,14,16H,4-5,8-12H2,(H,17,18)
InChI Key
GMKHHBJBFHHQBW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56164
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73134
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)