Merck
ATE443547911
AstaTech, Inc.
CIS-(2-METHYLTETRAHYDROFURAN-3-YL)METHANOL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥39,600
100 MG
¥91,200
250 MG
¥170,300
ベンダーカタログ番号: 73087-25MG
¥39,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥39,600
100 MG
¥91,200
250 MG
¥170,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 73087-25MG
¥39,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
((2R,3S)-2-methyltetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-5-6(4-7)2-3-8-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-,6+/m1/s1
InChI Key
AIXNAFSAZMLNHH-RITPCOANSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56117
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73087
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)