Merck
ATE443547888
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-FLUORO-3-OXOAZEPANE-1-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥51,700
250 MG
¥66,100
ベンダーカタログ番号: 73064-100MG
¥51,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥51,700
250 MG
¥66,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 73064-100MG
¥51,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-fluoro-3-oxoazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18FNO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-6-4-5-8(12)9(14)7-13/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
WIJMFJCEVOJLQM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56094
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73064
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)