Merck
ATE443547816
AstaTech, Inc.
TRANS-3-FLUOROCYCLOHEXANAMINE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥54,000
250 MG
¥100,300
ベンダーカタログ番号: 72992-100MG
¥54,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥54,000
250 MG
¥100,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 72992-100MG
¥54,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1R,3R)-3-fluorocyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12FN.ClH/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;/h5-6H,1-4,8H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChI Key
QKCMJPLQBZUZRS-KGZKBUQUSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=55992
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72992
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)