Merck
ATE443546026
AstaTech, Inc.
4-BROMO-5-METHYLBENZENE-1,3-DIOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.04
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-bromo-5-methyl-1,3-benzenediol
Inchi Code
1S/C7H7BrO2/c1-4-2-5(9)3-6(10)7(4)8/h2-3,9-10H,1H3
InChI Key
GLJLCZSVSWEONA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=54255
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=71221
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)