Merck
ATE443544361
AstaTech, Inc.
5-BROMO-1H-PYRROLE-2-CARBOXAMIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥65,600
100 MG
¥86,100
250 MG
¥147,000
ベンダーカタログ番号: 38755-50MG
¥65,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥65,600
100 MG
¥86,100
250 MG
¥147,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 38755-50MG
¥65,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c6-4-2-1-3(8-4)5(7)9/h1-2,8H,(H2,7,9)
InChI Key
IUCIXLJBQZTUQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53474
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38755
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)