Merck
ATE443543955
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-6-IODOPYRROLO[2,1-F][1,2,4]TRIAZINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.47
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-chloro-6-iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C6H3ClIN3/c7-6-5-1-4(8)2-11(5)10-3-9-6/h1-3H
InChI Key
IAXOZWTXSDGIEI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53095
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38381
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)