Merck
ATE429355075
AstaTech, Inc.
3-BROMO-2,7-DIMETHYLIMIDAZO[1,2-A]PYRIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥77,300
250 MG
¥141,900
1 G
¥374,400
ベンダーカタログ番号: CS2190-100MG
¥77,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥77,300
250 MG
¥141,900
1 G
¥374,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS2190-100MG
¥77,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-2,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-6-3-4-12-8(5-6)11-7(2)9(12)10/h3-5H,1-2H3
InChI Key
MDTPDAWPCKKFHE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=44955
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS2190
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)