Merck
ATE429353365
AstaTech, Inc.
ETHYL 4,5,6,7-TETRAHYDROISOXAZOLO[4,5-C]PYRIDINE-3-CARBOXYLATE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥54,300
250 MG
¥74,500
ベンダーカタログ番号: 89039-100MG
¥54,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥54,300
250 MG
¥74,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 89039-100MG
¥54,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo[4,5-c]pyridine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O3.ClH/c1-2-13-9(12)8-6-5-10-4-3-7(6)14-11-8;/h10H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
SLAKBPPVIPODKW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49821
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=89039
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)