Merck
ATE429351876
AstaTech, Inc.
1-(ISOXAZOL-3-YL)ETHANONE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥43,600
250 MG
¥69,800
ベンダーカタログ番号: 33729-100MG
¥43,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥43,600
250 MG
¥69,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
111.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 33729-100MG
¥43,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3-isoxazolyl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H5NO2/c1-4(7)5-2-3-8-6-5/h2-3H,1H3
InChI Key
SKISYMYDQIWNBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47935
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=33729
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)