Merck
ATE429351770
AstaTech, Inc.
4,6-DIFLUORO-1-METHYL-1H-INDOLE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥46,600
ベンダーカタログ番号: 87791-250MG
¥46,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥46,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 87791-250MG
¥46,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,6-difluoro-1-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H7F2N/c1-12-3-2-7-8(11)4-6(10)5-9(7)12/h2-5H,1H3
InChI Key
DVCZTCVQOFJTJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=48588
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=87791
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)