Merck
ATE429349992
AstaTech, Inc.
4-CHLOROISOQUINOLINE-8-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥69,800
250 MG
¥123,800
1 G
¥280,900
ベンダーカタログ番号: 33269-100MG
¥69,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥69,800
250 MG
¥123,800
1 G
¥280,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 33269-100MG
¥69,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-chloroisoquinoline-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-9-5-12-4-8-6(9)2-1-3-7(8)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)
InChI Key
CLFRAROCLLCIQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47603
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=33269
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)