Merck
ATE423891628
AstaTech, Inc.
3-CHLORO-2-CYCLOBUTYLPYRIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥83,800
250 MG
¥130,300
1 G
¥281,400
ベンダーカタログ番号: 86870-100MG
¥83,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥83,800
250 MG
¥130,300
1 G
¥281,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 86870-100MG
¥83,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-chloro-2-cyclobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H10ClN/c10-8-5-2-6-11-9(8)7-3-1-4-7/h2,5-7H,1,3-4H2
InChI Key
XCZDYRFNNSWVPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=38818
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=86870
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)