Merck
ATE413077893
AstaTech, Inc.
2,2,2-TRIFLUORO-1-(PYRIDIN-3-YL)ETHANOL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥33,300
1 G
¥71,500
ベンダーカタログ番号: RB1149-250MG
¥33,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥33,300
1 G
¥71,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: RB1149-250MG
¥33,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(3-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6(12)5-2-1-3-11-4-5/h1-4,6,12H
InChI Key
LHXKPHQPUHHFQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=25844
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=RB1149
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)