Merck
ATE413077885
AstaTech, Inc.
4,4,4-TRIFLUOROBUTYLAMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥18,700
1 G
¥48,900
ベンダーカタログ番号: FD2100-250MG
¥18,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥18,700
1 G
¥48,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: FD2100-250MG
¥18,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
90-91 C
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-1-butanamine
Inchi Code
1S/C4H8F3N/c5-4(6,7)2-1-3-8/h1-3,8H2
InChI Key
LAXWLCVPJLBABV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=26076
Boiling point
90-91 C
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=FD2100
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)