Merck
ATE413076874
AstaTech, Inc.
4'-METHOXYSPIRO[CYCLOPROPANE-1,3'-INDOLINE]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥54,300
250 MG
¥104,700
1 G
¥306,000
ベンダーカタログ番号: 85416-100MG
¥54,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥54,300
250 MG
¥104,700
1 G
¥306,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 85416-100MG
¥54,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4'-methoxyspiro[cyclopropane-1,3'-indoline]
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-13-9-4-2-3-8-10(9)11(5-6-11)7-12-8/h2-4,12H,5-7H2,1H3
InChI Key
MYUFPLMFHJOOLV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=31163
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=85416
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)