Merck
ATE413076294
AstaTech, Inc.
(R)-TERT-BUTYL (1-(PYRROLIDIN-3-YL)CYCLOPROPYL)CARBAMATE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥58,900
250 MG
¥109,800
ベンダーカタログ番号: 84977-50MG
¥58,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥58,900
250 MG
¥109,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 84977-50MG
¥58,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
tert-butyl (R)-(1-(pyrrolidin-3-yl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-12(5-6-12)9-4-7-13-8-9/h9,13H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChI Key
QJTCVIHNVLALCL-SECBINFHSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=30862
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84977
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)