Merck
ATE413073186
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-2-(4-OXOPIPERIDIN-1-YL)THIAZOLE-5-CARBALDEHYDE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥28,000
ベンダーカタログ番号: 24515-250MG
¥28,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥28,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.7
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 24515-250MG
¥28,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-chloro-2-(4-oxo-1-piperidinyl)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O2S/c10-8-7(5-13)15-9(11-8)12-3-1-6(14)2-4-12/h5H,1-4H2
InChI Key
OYKDHYMMKKENHN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=27814
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=24515
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)