Merck
ATE410297656
AstaTech, Inc.
1-(4-(2-BROMOETHYL)PHENYL)ETHANONE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,900
5 G
¥57,700
25 G
¥147,000
ベンダーカタログ番号: CL9094-1G
¥25,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,900
5 G
¥57,700
25 G
¥147,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CL9094-1G
¥25,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-[4-(2-bromoethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c1-8(12)10-4-2-9(3-5-10)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
SCBYPRYCSIVASE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22760
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL9094
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)