Merck
ATE410297584
AstaTech, Inc.
METHYL 5-NITRO-2-(PHENYLTHIO)BENZOATE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥67,000
1 G
¥156,100
5 G
¥452,500
ベンダーカタログ番号: AB3984-250MG
¥67,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥67,000
1 G
¥156,100
5 G
¥452,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AB3984-250MG
¥67,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 5-nitro-2-(phenylsulfanyl)benzoate
Inchi Code
1S/C14H11NO4S/c1-19-14(16)12-9-10(15(17)18)7-8-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
InChI Key
XGSXPBUMCIDPQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22689
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB3984
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)