Merck
ATE410297460
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 3-(2-NITROPHENOXY)PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥41,000
5 G
¥107,700
25 G
¥357,700
ベンダーカタログ番号: AB3489-1G
¥41,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥41,000
5 G
¥107,700
25 G
¥357,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AB3489-1G
¥41,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-nitrophenoxy)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H22N2O5/c1-16(2,3)23-15(19)17-10-6-7-12(11-17)22-14-9-5-4-8-13(14)18(20)21/h4-5,8-9,12H,6-7,10-11H2,1-3H3
InChI Key
LDTYGQILEXWEFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22565
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB3489
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)