Merck
ATE410295900
AstaTech, Inc.
5-PHENYLOXAZOLE-4-CARBONYL CHLORIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-10(13)8-9(14-6-12-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
BYLADISDYODORG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=20647
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=24337
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)