Merck
ATE398813361
AstaTech, Inc.
2-FLUORO-10H-PHENOTHIAZINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥38,700
250 MG
¥121,000
1 G
¥292,100
ベンダーカタログ番号: 83298-50MG
¥38,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥38,700
250 MG
¥121,000
1 G
¥292,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 83298-50MG
¥38,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-fluoro-10H-phenothiazine
Inchi Code
1S/C12H8FNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
InChI Key
GVIIQJJWPGIHCV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19777
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=83298
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)