Merck
ATE398813130
AstaTech, Inc.
2-BENZYL-4-BROMOISOINDOLINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥36,100
250 MG
¥54,300
1 G
¥123,300
ベンダーカタログ番号: 83067-100MG
¥36,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥36,100
250 MG
¥54,300
1 G
¥123,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 83067-100MG
¥36,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-benzyl-4-bromoisoindoline
Inchi Code
1S/C15H14BrN/c16-15-8-4-7-13-10-17(11-14(13)15)9-12-5-2-1-3-6-12/h1-8H,9-11H2
InChI Key
PXCBVDGJELFHKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19546
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=83067
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)