Merck
ATE398812705
AstaTech, Inc.
2-QUINAZOLINECARBOXYLIC ACID, 6-CHLORO-5-FLUORO-3,4-DIHYDRO-4-OXO-, ETHYL ESTER
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥71,200
250 MG
¥113,500
1 G
¥208,400
ベンダーカタログ番号: 83352-100MG
¥71,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥71,200
250 MG
¥113,500
1 G
¥208,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 83352-100MG
¥71,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 6-chloro-5-fluoro-4-hydroxyquinazoline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8ClFN2O3/c1-2-18-11(17)9-14-6-4-3-5(12)8(13)7(6)10(16)15-9/h3-4H,2H2,1H3,(H,14,15,16)
InChI Key
DNHFCULEKISSPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19830
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=83352
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)