Merck
ATE398811679
AstaTech, Inc.
(R)-1-BENZYL 3-ETHYL PIPERIDINE-1,3-DICARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥25,700
1 G
¥48,900
5 G
¥132,600
ベンダーカタログ番号: 81469-250MG
¥25,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥25,700
1 G
¥48,900
5 G
¥132,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 81469-250MG
¥25,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-benzyl 3-ethyl (3R)-1,3-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO4/c1-2-20-15(18)14-9-6-10-17(11-14)16(19)21-12-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,14H,2,6,9-12H2,1H3/t14-/m1/s1
InChI Key
NJRONXOELMBCSE-CQSZACIVSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18068
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81469
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)