Merck
ATE371591534
AstaTech, Inc.
5-BROMO-2-(TERT-BUTYL)PYRIMIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-2-tert-butylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-8(2,3)7-10-4-6(9)5-11-7/h4-5H,1-3H3
InChI Key
FAAQGONYZKWBKC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=8433
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=66257
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)