Merck
ATE370310113
AstaTech, Inc.
1-(6-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-2-YL)CYCLOPROPANAMINE 2HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥76,800
250 MG
¥144,200
1 G
¥281,400
ベンダーカタログ番号: 59913-100MG
¥76,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥76,800
250 MG
¥144,200
1 G
¥281,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 59913-100MG
¥76,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]cyclopropanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F3N2.2ClH/c10-9(11,12)7-3-1-2-6(14-7)8(13)4-5-8;;/h1-3H,4-5,13H2;2*1H
InChI Key
DDAWXPZNJDTKLA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=6176
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=59913
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)