Merck
ATE341034153
AstaTech, Inc.
[(3,5-DICHLOROPHENYL)PHENYLMETHYL]PIPERAZINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥42,400
250 MG
¥72,200
1 G
¥141,200
ベンダーカタログ番号: AR3881-100MG
¥42,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥42,400
250 MG
¥72,200
1 G
¥141,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
321.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AR3881-100MG
¥42,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-[(3,5-dichlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazine
Inchi Code
1S/C17H18Cl2N2/c18-15-10-14(11-16(19)12-15)17(13-4-2-1-3-5-13)21-8-6-20-7-9-21/h1-5,10-12,17,20H,6-9H2
InChI Key
NKUCMZXLDJSIKD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10788
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3881
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)