Merck
ATE341034110
AstaTech, Inc.
2-CHLORO-N,N,2-TRIPHENYLACETAMIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥72,400
1 G
¥169,800
5 G
¥656,000
ベンダーカタログ番号: AR3752-250MG
¥72,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥72,400
1 G
¥169,800
5 G
¥656,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
321.81
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AR3752-250MG
¥72,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-N,N,2-triphenylacetamide
Inchi Code
1S/C20H16ClNO/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(23)22(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
InChI Key
BIEVSHYOKVZZRR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10745
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3752
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)