Merck
ATE341033752
AstaTech, Inc.
1-BENZYL-4-(PYRIDIN-3-YL)PIPERIDIN-4-OL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥37,300
250 MG
¥97,000
1 G
¥192,100
ベンダーカタログ番号: AR2717-50MG
¥37,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥37,300
250 MG
¥97,000
1 G
¥192,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AR2717-50MG
¥37,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-benzyl-4-(3-pyridinyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C17H20N2O/c20-17(16-7-4-10-18-13-16)8-11-19(12-9-17)14-15-5-2-1-3-6-15/h1-7,10,13,20H,8-9,11-12,14H2
InChI Key
LDUXAULZICUOCV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10402
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2717
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)