Merck
ATE341033509
AstaTech, Inc.
4-(2-METHYLPHENOXY)BENZENESULFONYL CHLORIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥44,300
1 G
¥88,400
5 G
¥225,600
ベンダーカタログ番号: AR1985-250MG
¥44,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥44,300
1 G
¥88,400
5 G
¥225,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.75
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AR1985-250MG
¥44,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
81-85 C
Iupac Name
4-(2-methylphenoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C13H11ClO3S/c1-10-4-2-3-5-13(10)17-11-6-8-12(9-7-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
InChI Key
IJPKGMOVNZHZKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10160
Melting Point
81-85 C
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1985
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)