Merck
ATE341033378
AstaTech, Inc.
3-(2-METHYLPHENOXY)BENZOIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥36,600
250 MG
¥69,800
1 G
¥135,400
ベンダーカタログ番号: AR1592-100MG
¥36,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥36,600
250 MG
¥69,800
1 G
¥135,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AR1592-100MG
¥36,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(2-methylphenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12O3/c1-10-5-2-3-8-13(10)17-12-7-4-6-11(9-12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
InChI Key
ABEYEGNTRDVDCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10029
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1592
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)