Merck
ATE245847273
AstaTech, Inc.
(S)-3-HYDROXY-1-PIPERIDIN-4-YL-PYRROLIDIN-2-ONE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥49,100
1 G
¥132,800
5 G
¥367,400
ベンダーカタログ番号: 62412-250MG
¥49,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥49,100
1 G
¥132,800
5 G
¥367,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 62412-250MG
¥49,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3S)-3-hydroxy-1-(4-piperidinyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C9H16N2O2/c12-8-3-6-11(9(8)13)7-1-4-10-5-2-7/h7-8,10,12H,1-6H2/t8-/m0/s1
InChI Key
UDUFWKWMUILCMD-QMMMGPOBSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=6930
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=62412
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)