Merck
ATE245845702
AstaTech, Inc.
N-CBZ-3-AMINO-8-AZABICYCLO[3.2.1]OCTANE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥64,900
1 G
¥150,500
ベンダーカタログ番号: 57094-250MG
¥64,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥64,900
1 G
¥150,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 57094-250MG
¥64,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
benzyl 3-amino-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N2O2/c16-12-8-13-6-7-14(9-12)17(13)15(18)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14H,6-10,16H2
InChI Key
GDXKRTUSJPSARB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5322
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=57094
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)