Merck
ATE245844368
AstaTech, Inc.
4-METHYL-PYRIDINE-2-SULFONYL CHLORIDE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥62,900
250 MG
¥114,000
1 G
¥239,600
ベンダーカタログ番号: 27044-100MG
¥62,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥62,900
250 MG
¥114,000
1 G
¥239,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 27044-100MG
¥62,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-methyl-2-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S/c1-5-2-3-8-6(4-5)11(7,9)10/h2-4H,1H3
InChI Key
YIQOZBGOBMKGRZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold box
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=830
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=27044
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)