Merck
ATE118889426
AstaTech, Inc.
1-(4-BROMOPHENYL)ISOQUINOLINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥44,500
250 MG
¥60,800
1 G
¥123,500
ベンダーカタログ番号: 64702-100MG
¥44,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥44,500
250 MG
¥60,800
1 G
¥123,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 64702-100MG
¥44,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)isoquinoline
Inchi Code
1S/C15H10BrN/c16-13-7-5-12(6-8-13)15-14-4-2-1-3-11(14)9-10-17-15/h1-10H
InChI Key
KKFQHKICIHIVKP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=7630
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=64702
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)