Merck
ATE067530238
AstaTech, Inc.
ETHYL 5-(4'-BROMOPHENYL)-1,3-OXAZOLE-4-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥41,900
1 G
¥100,500
5 G
¥204,700
ベンダーカタログ番号: E58646-250MG
¥41,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥41,900
1 G
¥100,500
5 G
¥204,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: E58646-250MG
¥41,900
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 5-(4-bromophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO3/c1-2-16-12(15)10-11(17-7-14-10)8-3-5-9(13)6-4-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
IFMPSXDSMLDCNJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=12721
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E58646
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)