Merck
ATE067529709
AstaTech, Inc.
5-CHLOROMETHYL-3-(4-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-[1,2,4]OXADIAZOLE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥34,000
5 G
¥90,100
25 G
¥309,300
ベンダーカタログ番号: 57796-1G
¥34,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥34,000
5 G
¥90,100
25 G
¥309,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 57796-1G
¥34,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-(chloromethyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C10H6ClF3N2O/c11-5-8-15-9(16-17-8)6-1-3-7(4-2-6)10(12,13)14/h1-4H,5H2
InChI Key
CZMWNOPTKAFPDG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Sticky Oil to Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5565
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=57796
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)