Merck
APOH93ED6140
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.01
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H2BrF4N/c9-5-1-4(3-14)7(10)6(2-5)8(11,12)13/h1-2H
InChI Key
UAQOEVIMYAFFFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylbenzonitrile
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylbenzonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)