Merck
APOH93ED611F
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-chloro-2,6-difluorobenzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
320.36
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-bromo-3-(bromomethyl)-5-chloro-2,4-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H3Br2ClF2/c8-2-3-6(11)4(9)1-5(10)7(3)12/h1H,2H2
InChI Key
BEXNFBZAFCAQBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-chloro-26-difluorobenzyl-bromide
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-chloro-26-difluorobenzyl-bromide