Merck
APOH6F3D058C
Apollo Scientific Ltd
Potassium trifluoro[7-(trifluoromethyl)-4-isoquinolyl]borate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
303.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
potassium trifluoro(7-(trifluoromethyl)isoquinolin-4-yl)borate
Inchi Code
1S/C10H5BF6N.K/c12-10(13,14)7-1-2-8-6(3-7)4-18-5-9(8)11(15,16)17;/h1-5H;/q-1;+1
InChI Key
RRSZMNNQEUBTOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-trifluoro7-trifluoromethyl-4-isoquinolylborate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-trifluoro7-trifluoromethyl-4-isoquinolylborate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)