Merck
APOH57C99DA0
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥46,400
1 G
¥123,800
5 G
¥355,800
ベンダーカタログ番号: PC51845-250MG
¥46,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥46,400
1 G
¥123,800
5 G
¥355,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC51845-250MG
¥46,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C7H4F5NO/c8-5-3(13)1-2-4(6(5)9)14-7(10,11)12/h1-2H,13H2
InChI Key
SLBZPAVVVANJBN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-trifluoromethoxyaniline
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-trifluoromethoxyaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)