Merck
APOH316CDED1
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.44
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrClF/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
InChI Key
GBESIUPWXGQOFP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)