Merck
APOH316CDDFC
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,200
1 G
¥40,900
ベンダーカタログ番号: PC32910-250MG
¥17,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,200
1 G
¥40,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC32910-250MG
¥17,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8FNO3/c1-5-2-7(9)6(4-11)3-8(5)10(12)13/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI Key
WRXKWGJLBYHGKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl-alcohol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl-alcohol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)