Merck
APOH316CDDE9
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-5-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥31,500
ベンダーカタログ番号: PC402103-100MG
¥31,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥31,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC402103-100MG
¥31,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-fluoro-5-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13FN2.2ClH/c11-10-5-9(6-13-7-10)8-1-3-12-4-2-8;;/h5-8,12H,1-4H2;2*1H
InChI Key
ZAUBDWUTBHSVQK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-piperidin-4-ylpyridine-dihydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-piperidin-4-ylpyridine-dihydrochloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)