Merck
APOH316CDDD1
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥24,300
ベンダーカタログ番号: PC28249-250MG
¥24,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥24,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC28249-250MG
¥24,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H9F3O4/c1-2-17-11(16)10-6-7-5-8(19-12(13,14)15)3-4-9(7)18-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
VSPBCKIJXZTQPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-trifluoromethoxybenzofuran-2-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-trifluoromethoxybenzofuran-2-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)