Merck
APOH316CDD2E
Apollo Scientific Ltd
Di-(tert-butyl) diazene-1,2-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,800
100 G
¥17,800
ベンダーカタログ番号: OR5753-25G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,800
100 G
¥17,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR5753-25G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
89-92
Iupac Name
di(tert-butyl) (E)-1,2-diazenedicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
QKSQWQOAUQFORH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/di-tert-butyl-diazene-12-dicarboxylate
Boiling point
89-92
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/di-tert-butyl-diazene-12-dicarboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)