Merck
APOH14DBAC04
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-9(2,3)12-8(11)6-4-7(10)5-6/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
JINYZTGTQXDUQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)